Få mere at vide
Nitrofurantoin 13C3, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312147
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30312147 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312147 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15570910
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Nitrofurantoin 13C3
CAS 1217226-46-4
Molekylær formel 13C3 C5 H6 N4 O5
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+/i4+1,6+1,8+1
SMIL [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O)cc1
IUPAC navn 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-(2,4,5-^{13}C_{3})1,3-diazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 241.14
Formel vægt 241.0439 g/mol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.