Få mere at vide
Nitrofural, Mikromol™
Artikelnummer. 17930616
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17930616 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17930616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0943.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nitrofural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrofurazone
CAS 59-87-0
Analyt- eller komponentnavne Nitrofurazone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 1-(5-Nitrofurfurylidene)semioxamazide, (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea, 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, semicarbazone, 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, 5-Nitro-2-furfuraldehyde semicarbazone, 5-Nitrofurazone, 5-Nitrofurfural semicarbazone, Aldomycin, Alfucin, Amifur, Babrocid, Chemofuran, Coxistat, Fura-Septin, FuraZin, Furacilin, Furacilinum, Furacin, Furacine, Furacinetten, Furacoccid, Furacycline, Furalcyn, Furaldon, Furaplast, Furaseen, Furaskin, Furaziline, Furazol W, Furesol, Mammex, Mastofuran, Monafuracin, NFS, NSC 1602, NSC 2100, NSC 44009, Nefco, Nfz mix, Nifucin, Nifuzon, Nitrofural, Nitrofuraldehyde semicarbazone, Nitrofuran, Nitrofuran (bactericide), Nitrofurazone, Nitrozone, Otofural, Topifuran, Vabrocid, Veterinary nitrofurazone
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
SMIL NC(=O)N\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]urinstof
Molekylvægt (g/mol) 198.14
Mængde 500 mg
Formel vægt 198,0389 g/mol