Få mere at vide
Nitrofural, LoGiCal
Artikelnummer. 30460130
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460130 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460130 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0943.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrofurazone
CAS 59-87-0
Analyt- eller komponentnavne Nitrofurazone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 1-(5-Nitrofurfurylidene)semioxamazide, (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea, 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, semicarbazone, 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, 5-Nitro-2-furfuraldehyde semicarbazone, 5-Nitrofurazone, 5-Nitrofurfural semicarbazone, Aldomycin, Alfucin, Amifur, Babrocid, Chemofuran, Coxistat, Fura-Septin, FuraZin, Furacilin, Furacilinum, Furacin, Furacine, Furacinetten, Furacoccid, Furacycline, Furalcyn, Furaldon, Furaplast, Furaseen, Furaskin, Furaziline, Furazol W, Furesol, Mammex, Mastofuran, Monafuracin, NFS, NSC 1602, NSC 2100, NSC 44009, Nefco, Nfz mix, Nifucin, Nifuzon, Nitrofural, Nitrofuraldehyde semicarbazone, Nitrofuran, Nitrofuran (bactericide), Nitrofurazone, Nitrozone, Otofural, Topifuran, Vabrocid, Veterinary nitrofurazone
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Løsningstype Fedt
SMIL NC(=O)N\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]urinstof
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 198.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 198,0389 g/mol