Få mere at vide
Nitroethan-2,2,2-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitroethane-2,2,2-D3 |
| CAS | 1219802-04-6 |
| Molekylær formel | C2 D3 H2 N O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Nitroethane-2,2,2-d3, Nitroethane-d3, Nitroethane-2,2,2-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuterio-2-nitroethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.085 |
| Formel vægt | 78.051 g/mol |
| Vis mere |