Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nitrocellulose stripping buffer (10X)
Beskrivelse
Ideel til fjernelse af sekundært antistof efter påvisning af meget rigelige mål. Nitrocellulose-strippingbuffer kan fungere godt med nitrocellulosemembraner eller antistof-farvestof-konjugater. Det bruges også til nukleinsyre- og proteinrelateret blotting.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Western Blot Stripping Buffer |
| Form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration | 10X |