Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nitrocellulose stripping buffer (10X)
Artikelnummer. 15414909
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15414909
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62541.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til fjernelse af sekundært antistof efter påvisning af meget rigelige mål. Nitrocellulose-strippingbuffer kan fungere godt med nitrocellulosemembraner eller antistof-farvestof-konjugater. Det bruges også til nukleinsyre- og proteinrelateret blotting.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Stripping Buffer
Form Væske
Mængde 250 mL
Koncentration 10X