Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nitrocellulosemembraner, 0,45μ m
Artikelnummer. p-200000279 Shop alle Thermo Scientific produkter
Dimensioner (LxB):
10.5 x 7.9 cm
12 x 8 cm
3.5 m x 30 cm
8 x 8 cm
Format:
Ark
Rulle
Tilstrækkelig til:
≥120 mini-gel-klatter (når de er skåret til 8 x 10 cm)
15 mini-gel-klatter
25 mini-gel-klatter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 25
Artikelnummer. 10270584
Brand: Thermo Scientific™ 88025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nitrocellulose er en populær bindingsmatrix til western blotting på grund af dens høje affinitet for proteiner og kompatibilitet med en række forskellige detektionsmetoder (western blotting, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder).
Nitrocellulose er en populær bindingsmatrix til western blotting på grund af dens høje affinitet for proteiner og kompatibilitet med en række forskellige detektionsmetoder (western blotting, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder). 0,45-μ m porestørrelse er velegnet til en bred vifte af western blotting-forhold og ideel til overførsel af de fleste proteiner (> 20 kDa) og nukleinsyrer (> 300 bp).
Funktionerne omfatter:
• 100% ren nitrocellulose membran
• —Praktisk spar tid med forskårne ark, eller vælg rulleformatet for fleksibiliteten til at skære til den ideelle størrelse
• Kompatibel med almindeligt anvendte overførselsbetingelser og detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, kemiluminescens, fluorescens og radiomærkning
• Høj-bindingsaffinitet —giver fremragende proteinbinding, blokerer let og kræver ikke forfugtning med alkohol
• Lav baggrund: producere data af høj kvalitet med lavt baggrundssignal i både kemiluminescerende og fluorescerende western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Oversigt Nitrocellulosemembraner, 0,45μ m, 8 x 8 cm
Bindende Kapacitet ∼45 –60μ g/ cm2 af BSA
Mængde 15 forskårne membraner
Format Ark
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,45μ m
Indhold og opbevaring Opbevar membraner fladt ved omgivelsestemperatur, væk fra kemiske dampe. Nogle opløsningsmiddeldampe kan delvist opløse membranerne, hvilket vil forstyrre porestrukturen. Hold membraner væk fra direkte sollys. Sollys kan få nitrocellulosen til at tørre og blive skør.
Bemærk: Nitrocellulosemembranfiltre er meget brandfarlige. Holdes væk fra varme og åben ild. Flammepunktet er cirka 2 °C. Membraner kan steriliseres ved dampautoklavering ved 121 °C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm
Tilstrækkelig til 15 mini-gel-klatter
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NITROCELLULOSE MEMBRANE, 0.45U
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nitrocellulose