Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nitrocellulosemembraner, 0,45μ m
Artikelnummer. 10773485 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
10,5 x 7,9 cm
12 x 8 cm
3,5 m x 30 cm
8 x 8 cm
Format:
Ark
Rulle
Tilstrækkelig til:
≥120 mini-gel-klatter (når de er skåret til 8 x 10 cm)
15 mini-gel-klatter
25 mini-gel-klatter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Format Tilstrækkelig til Pakningsstørrelse
10773485 3,5 m x 30 cm Rulle ≥120 mini-gel-klatter (når de er skåret til 8 x 10 cm) Hver
10270584 8 x 8 cm Ark 15 mini-gel-klatter Pakke med 15
10551584 10,5 x 7,9 cm Ark 15 mini-gel-klatter Pakke med 15
10168543 12 x 8 cm Ark 25 mini-gel-klatter Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10773485 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88018
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Nitrocellulose er en populær bindingsmatrix til western blotting på grund af dens høje affinitet for proteiner og kompatibilitet med en række forskellige detektionsmetoder (western blotting, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder).
Nitrocellulose er en populær bindingsmatrix til western blotting på grund af dens høje affinitet for proteiner og kompatibilitet med en række forskellige detektionsmetoder (western blotting, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder). 0,45-μ m porestørrelse er velegnet til en bred vifte af western blotting-forhold og ideel til overførsel af de fleste proteiner (> 20 kDa) og nukleinsyrer (> 300 bp).
Funktionerne omfatter:
• 100% ren nitrocellulose membran
• —Praktisk spar tid med forskårne ark, eller vælg rulleformatet for fleksibiliteten til at skære til den ideelle størrelse
• Kompatibel med almindeligt anvendte overførselsbetingelser og detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, kemiluminescens, fluorescens og radiomærkning
• Høj-bindingsaffinitet —giver fremragende proteinbinding, blokerer let og kræver ikke forfugtning med alkohol
• Lav baggrund: producere data af høj kvalitet med lavt baggrundssignal i både kemiluminescerende og fluorescerende western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 3.5 m
Bredde (metrisk) 30 cm
Oversigt Pierce nitrocellulosemembran, 0,45μ m, 3,5 mx 30 cm
Mængde 1 rulle
Format Rulle
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,45μ m
Indhold og opbevaring Opbevar membraner fladt ved omgivelsestemperatur, væk fra kemiske dampe. Nogle opløsningsmiddeldampe kan delvist opløse membranerne, hvilket vil forstyrre porestrukturen. Hold membraner væk fra direkte sollys. Sollys kan få nitrocellulosen til at tørre og blive skør. Bemærk: Nitrocellulosemembranfiltre er meget brandfarlige. Holdes væk fra varme og åben ild. Flammepunktet er cirka 2 °C. Membraner kan steriliseres ved dampautoklavering ved 121 °C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 3,5 m x 30 cm
Tilstrækkelig til ≥120 mini-gel-klatter (når de er skåret til 8 x 10 cm)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NITROCELLULOSE MEMBRANE, .45
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.