Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nitrocellulosemembraner, 0,2μ m
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Nitrocellulose er en populær bindingsmatrix til western blotting på grund af dens høje affinitet for proteiner og kompatibilitet med en række forskellige detektionsmetoder (western blotting, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder). 0,2-μ m porestørrelse er velegnet til western blotting, og denne mindre porestørrelse er ideel til overførsel af lavmolekylære proteiner eller peptider og nukleinsyrer (< 300 bp).
Funktionerne omfatter:
100% ren nitrocellulose membran
• —Praktisk spar tid med forskårne ark
• Kompatibel med almindeligt anvendte overførselsbetingelser og detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, kemiluminescens, fluorescens og radiomærkning
• Høj-bindingsaffinitet —giver fremragende proteinbinding, blokerer let og kræver ikke forfugtning med alkohol
• Lav baggrund producerer data —af høj kvalitet med lavt baggrundssignal i både kemiluminescerende og fluorescerende western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 10.5 cm |
| Bredde (metrisk) | 7.9 cm |
| Oversigt | Pierce nitrocellulosemembran, 0,2μ m, 10,5 x 7,9 cm |
| Mængde | 15 forskårne membraner |
| Format | Ark |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Indhold og opbevaring | Opbevar membraner fladt ved omgivelsestemperatur, væk fra kemiske dampe. Nogle opløsningsmiddeldampe kan delvist opløse membranerne, hvilket vil forstyrre porestrukturen. Hold membraner væk fra direkte sollys. Sollys kan få nitrocellulosen til at tørre og blive skør. Bemærk: Nitrocellulosemembranfiltre er meget brandfarlige. Holdes væk fra varme og åben ild. Flammepunktet er cirka 2 °C. Membraner kan steriliseres ved dampautoklavering ved 121 °C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dimensioner (LxB) | 10,5 x 7,9 cm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nitrocellulose Membranes, 0.2
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nitrocellulose