Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nitrocellulosemembraner, 0,2μ m
Artikelnummer. 10561674 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
10,5 x 7,9 cm
12 x 8 cm
8 x 8 cm
Tilstrækkelig til:
15 mini-gel-klatter
25 mini-gel-klatter
Pakningsstørrelse:
0.25kg
Pakke med 15
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Tilstrækkelig til Pakningsstørrelse
10561674 12 x 8 cm 25 mini-gel-klatter 0.25kg
10148113 10,5 x 7,9 cm 15 mini-gel-klatter Pakke med 15
10096363 8 x 8 cm 15 mini-gel-klatter Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561674 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 77012
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Nitrocellulose er en populær bindingsmatrix til western blotting på grund af dens høje affinitet for proteiner og kompatibilitet med en række forskellige detektionsmetoder (western blotting, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder).
Nitrocellulose er en populær bindingsmatrix til western blotting på grund af dens høje affinitet for proteiner og kompatibilitet med en række forskellige detektionsmetoder (western blotting, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder). 0,2-μ m porestørrelse er velegnet til western blotting, og denne mindre porestørrelse er ideel til overførsel af lavmolekylære proteiner eller peptider og nukleinsyrer (< 300 bp).
Funktionerne omfatter:
100% ren nitrocellulose membran
• —Praktisk spar tid med forskårne ark
• Kompatibel med almindeligt anvendte overførselsbetingelser og detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, kemiluminescens, fluorescens og radiomærkning
• Høj-bindingsaffinitet —giver fremragende proteinbinding, blokerer let og kræver ikke forfugtning med alkohol
• Lav baggrund producerer data —af høj kvalitet med lavt baggrundssignal i både kemiluminescerende og fluorescerende western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 12 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Oversigt Pierce nitrocellulosemembran, 0,2μ m, 12 x 8 cm
Mængde 25 forskårne membraner
Format Ark
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevar membraner fladt ved omgivelsestemperatur, væk fra kemiske dampe. Nogle opløsningsmiddeldampe kan delvist opløse membranerne, hvilket vil forstyrre porestrukturen. Hold membraner væk fra direkte sollys. Sollys kan få nitrocellulosen til at tørre og blive skør. Bemærk: Nitrocellulosemembranfiltre er meget brandfarlige. Holdes væk fra varme og åben ild. Flammepunktet er cirka 2 °C. Membraner kan steriliseres ved dampautoklavering ved 121 °C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 12 x 8 cm
Tilstrækkelig til 25 mini-gel-klatter
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrocellulose Membranes, 0.2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose