Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Nitrocellulosemembran til blotting
Artikelnummer. 15591763 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,22μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
15591763 0,22μ m Hver
1 options
Artikelnummer. 15591763 Leverandør Sartorius Stedim Biotech™ Leverandørnr. 1132741BL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sartorius Stedim Biotech™ Nitrocellulosemembran til blotting kombinerer fordelene ved høj proteinbindingskapacitet med lav baggrund og høj membranstabilitet.
  • Høj proteinbindingskapacitet.
  • Lav baggrund og høj membranstabilitet.
  • Nem håndtering.
  • Stort overfladeareal.
  • Ideel til western blotting, DNA blotting, dot blots, slot blots.
  • Optimeret til alle protein blotting-systemer såsom elektrotransfer, semi-dry eller simpel kapillær blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Cellulosenitrat
Porestørrelse 0,22μ m
Til brug med (applikation) Blotting
Tykkelse (metrisk) 130μ m
Befugtningsevne ≤1s
compliance-icons
Product Identifier
  • Nitrocellulose Blotting Membrane 0.22um, Roll 300m x 3m
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose