Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ NC45 Nitrocellulosefiltreringsmembraner
Artikelnummer. 12435242
Diameter (metrisk):
85 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12435242
Brand: Cytiva™ 10401122
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Whatman™ NC45 Nitrocellulose-membranfiltre er kendt for højere styrke og fleksibilitet, lavt ekstraherbart indhold og snæver porestørrelsesfordeling. De anbefales til rutinemæssige anvendelser og er fremstillet under strengt kontrollerede forhold.
  • Produkttype: Filtreringsmembran
  • Karakter: NC45
  • Materiale: Nitrocellulose
  • Diameter: 85 mm
  • Porestørrelse: 0,45μ m
  • Til brug med (applikation): Mikrobiologiske undersøgelser, prøveforberedelse
  • Antal: 50 Pk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mikrobiologiske undersøgelser, prøveforberedelse
Grad NC45
Membran type NC45
nr. pr. pakke 50 pakke
Mængde 50 Pk.
Form Cirkulær
Type Membran filter
Diameter (engelsk) 3,3 tommer.
Diameter (metrisk) 85 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose