Få mere at vide
Sartorius™ Nitrocellulose Blotting Membran
Artikelnummer. 10732793 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10732793 30 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10732793 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. 1130641BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2710.00 DKK
    1959.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 750.41 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ideel til Western blotting, DNA blotting samt dot eller slot blots. 0,45μ m nitrocellulose blotting membraner er optimeret til alle protein blotting systemer, såsom elektrotransfer, semi-tør eller simpel kapillær blotting.
  • Højt membranoverfladeareal for høj bindingskapacitet og intet prøvetab
  • Exceptionelt lav baggrund, der giver længere eksponeringstid og bedre resultater
  • Høj membranstabilitet for nem håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 30 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Til brug med (applikation) Optimalt egnet til dot eller slot blot
Til brug med (udstyr) Western Blotting
Bindende Kapacitet >200μ g/ cm2 ; IgG
Mængde 1 hver
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 30 x 300 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CN 0.45 micron, Roll 300mm x 3m,Blotting
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P230-Holdes befugtet med .
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P372-Eksplosionsfare ved brand.
  • P375-Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
  • P370+P380-Ved brand: Evakuer området.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrogen in nitrocellulose