Få mere at vide
Nitrocefin (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrocefin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16N4O8S2/c26-18(22-17-19(27)23-14(21(28)29)7-9-35-20(17)23)13(16-2-1-8-34-16)6-4-11-3-5-12(24(30)31)10-15(11)25(32)33/h1-8,10,13,17,20H,9H2,(H,22,26)(H,28,29)/b6-4+/t13?,17-,20-/m1/s1 |
| Formel vægt | 516.041 |