Få mere at vide
Nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30133864
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133864 10 g
30133476 50 g
30041037 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49300010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-95-3
Molekylær formel C6 H5 N O2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Synonym Benzene, nitro-, Nitrobenzene, Essence of Mirbane, Essence of Myrbane, Mirbane oil, NSC 9573, Nitrobenzol, Oil of Mirbane, Oil of Myrbane
IUPAC navn nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrobenzene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formel vægt 123.032
Procent renhed >95%