Få mere at vide
Nitrobenzene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 6.0°C |
| Tæthed | 1.20 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 211°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00007043 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Nitrobenzene, Nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.11 |
| Grad | Research |