Få mere at vide
Nitrobenzenblanding til HJ 738-2015 2000 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣1-methyl-3-nitrobenzene∣2-Nitrotoluene∣4-Nitrotoluene∣Nitrobenzene |
| CAS | 88-73-3, 121-73-3, 100-00-5, 99-08-1, 88-72-2, 99-99-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣1-methyl-3-nitrobenzene∣2-Nitrotoluene∣4-Nitrotoluene∣Nitrobenzene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-methyl-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣2-Nitrotoluene 2000 μg/mL∣4-Nitrotoluene 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL |