Få mere at vide
Nitrobenzene Mixture 355 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣Nitrobenzene |
| CAS | 528-29-0, 99-65-0, 88-73-3, 121-73-3, 100-00-5, 89-61-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣Nitrobenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,2-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 100 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 100 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 100 μg/mL∣2,5-Dichloronitrobenzene 100 μg/mL∣3,4-Dichloronitrobenzene 100 μg/mL∣Nitrobenzene 100 μg/mL |