Få mere at vide
Nitrobenzene-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrobenzene D5 |
| CAS | 4165-60-0 |
| Molekylær formel | C6 2H5 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5','6-nitro-, Benzene-d5','nitro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.14 |
| Formel vægt | 128.0634 |