Få mere at vide
Nitrobenzene-d5 (Reagent grade), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrobenzene D5 |
| CAS | 4165-60-0 |
| Molekylær formel | C6 2H5 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-nitro-, Benzene-d5, nitro- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.14 |
| Formel vægt | 128.0634 g/mol |
| Vis mere |