Få mere at vide
Alfa Aesar™ Nitrobenzene-d5, 99% (Isotopic)
Artikelnummer. 11314428
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314428 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11314428 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. 042337.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrobenzene-d5
Fysisk form Liquid
Navn note Isotopic
Tæthed 1.25g/mL
Flammepunkt 88°C (190°F)
Mængde 5 g
CAS 4165-60-0
Smeltepunkt 6°C
Kogepunkt 211°C
Molekylær formel C6H5NO2
MDL nummer MFCD00044415
FN nummer UN1662
Synonym nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard
InChI nøgle LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
IUPAC navn 1-nitro(²H₅)benzene
Molekylvægt (g/mol) 128.14
PubChem CID 123210
Formel vægt 128.14
Procent renhed 99%