Få mere at vide
Nitrobenzene D5 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313620
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30313620 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30313620 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15557100ME2000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrobenzene D5
CAS 4165-60-0
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylær formel C6 2H5 N O2
Mængde 1 mL
Synonym Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-nitro-, Benzene-d5, nitro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 128.14
Formel vægt 128.0634 g/mol