Få mere at vide
Nitrobenzene 13C6 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrobenzene 13C6 |
| CAS | 89059-37-0 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | 13C6 H5 N O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, 1-nitro-, Benzene-13C6, nitro- (9CI), 1-Nitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Nitrobenzene-13C6, Nitrobenzene 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC navn | nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.07 |
| Vis mere |