Få mere at vide
Nitrobenzene, 100.0%, 99.0% purity, For GC analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11459121 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11459121 500 mL
11469121 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459121 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215585190
Kemiske identifikatorer
CAS 98-95-3
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
InChI nøgle LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, nitro, nitro-benzene, unii-zi9w9e8g2z, nob, zi9w9e8g2z, chembl98797, nitroso benzene, keto-aniline, nitrosobenzene, acmc-209m6j
PubChem CID 11473
ChEBI CHEBI:27986
IUPAC navn nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrobenzene
Navn note For GC analysis
Farve Gul
Tæthed 1.196g/mL at 25°C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 500 mL
Formel vægt 123.12
Procent renhed 0.99
Fysisk form Væske