Få mere at vide
Nitro Blue Tetrazolium, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10679933
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10679933 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10679933 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Used in conjunction with BCIP as a substrate for acid and alkaline phosphatases
Nitro BT is used in conjunction with BCIP as a substrate for acid and alkaline phosphatases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitro Blue Tetrazolium
Smeltepunkt 189°C
CAS 298-83-9
Ekstinktionskoefficient 650g(-1) cm(-1) min.
Molekylær formel C40H30Cl2N10O6
Synonym NBT, Nitro BT, p-Nitro Blue Tetrazolium
Identifikation Pass Test
InChI nøgle FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichloride
Molekylvægt (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Lambda Max 258 to 262nm
Formel vægt 817.65
Emballage Amber Glass
Farve Yellow
Mængde 1 g
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitro blue tetrazolium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.