Få mere at vide
Nitroblå tetrazoliumchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463029
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15463029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60230.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Intens blåt farvestof brugt til histokemibestemmelser
Intens blåt farvestof, der anvendes til histokemibestemmelser. Nitroblåt tetrazoliumchlorid bruges til at bekræfte diagnosen kronisk granulomatøs sygdom. Det er en mikroskopisk farve, som bruges til at påvise dehydrogenaser og alkalisk fosfatase. Det fungerer som et NADPH-diaphorase-substrat, der kompetitivt hæmmer nitrogenoxidsyntase. Yderligere bruges det i immunologi til påvisning af alkalisk phosphatase. Ud over dette fungerer det som en oxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Intens blåt farvestof, der anvendes til histokemibestemmelser. Nitroblåt Tetrazoliumchlorid bruges til at bekræfte diagnosen kronisk granulomatøs sygdom. Det er en mikroskopisk farve, som bruges til at påvise dehydrogenaser og alkalisk fosfatase. Det fungerer som et NADPH-diaphorase-substrat, der kompetitivt hæmmer nitrogenoxidsyntase. Yderligere bruges det i immunologi til påvisning af alkalisk phosphatase. Ud over dette fungerer det som en oxidant.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethanol og methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-83-9
Molekylær formel C40H30Cl2N10O6
Molekylvægt (g/mol) 817.644
MDL nummer MFCD00012159
InChI nøgle FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nitro BT; Nitrotetrazolium Blue chloride
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC navn 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichlorid
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitro Blue Tetrazolium chloride
Smeltepunkt ∼190°C (decomposition)
Beilstein 4115923
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and methanol.
Formel vægt 817.65
Procent renhed 99%
Følsomhed Light sensitive
Farve Gul
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitro Blue Tetrazolium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nitro Blue Tetrazolium chloride