Få mere at vide
Nitroblå tetrazoliumchlorid, 98+%
Beskrivelse
Intens blåt farvestof, der anvendes til histokemibestemmelser. Nitroblåt tetrazoliumchlorid bruges til at bekræfte diagnosen kronisk granulomatøs sygdom. Det er en mikroskopisk farve, som bruges til at påvise dehydrogenaser og alkalisk fosfatase. Det fungerer som et NADPH-diaphorase-substrat, der kompetitivt hæmmer nitrogenoxidsyntase. Yderligere bruges det i immunologi til påvisning af alkalisk phosphatase. Ud over dette fungerer det som en oxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Intens blåt farvestof, der anvendes til histokemibestemmelser. Nitroblåt Tetrazoliumchlorid bruges til at bekræfte diagnosen kronisk granulomatøs sygdom. Det er en mikroskopisk farve, som bruges til at påvise dehydrogenaser og alkalisk fosfatase. Det fungerer som et NADPH-diaphorase-substrat, der kompetitivt hæmmer nitrogenoxidsyntase. Yderligere bruges det i immunologi til påvisning af alkalisk phosphatase. Ud over dette fungerer det som en oxidant.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethanol og methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitro Blue Tetrazolium chloride |
| Smeltepunkt | ∼190 °C (dekomponering) |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Beilstein | 4115923 |
| Farve | Gul |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol og methanol. |
| Mængde | 1 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Formel vægt | 817.65 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Nitro Blue Tetrazolium chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitro Blue Tetrazolium chloride