Få mere at vide
Ansell BioClean™ Vector BVA-E vinylhandsker
Artikelnummer. p-4246982
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15228248
Brand: Ansell BVAES
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-sterile vinylhandsker giver ESD-egenskaber og taktilitet til præcisionsarbejde. Velegnet til klasse 100/ISO 5 kritiske miljøer.
  • 12 tommer (30 cm) Ambidextrous
  • Ikke-steril vinyl (PVC)
  • Pulverfri, latexfri
  • Beaded manchet giver lettere påføring og stabilitet på armen
  • ESD egenskaber
  • Eliminerer type 1 latexallergier
  • Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 5 driftsforhold
  • Overholder kravene i den europæiske handskestandard EN420:2003 og den europæiske standard for medicinske handsker (EN455 Parts 1, 2& 3)
  • I overensstemmelse med ISO 2859
  • Fremstillet i et anlæg, der holder ISO 9001:2008& 89/686/EØF-certificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, kategori I
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Farve Klar
Udvendig finish Ingen tekstur
Fingertykkelse (engelsk) 3,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Vinyl
Håndfladetykkelse (engelsk) 3,5 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.09 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,9 mio
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BVA-ES
Serie BioClean™ Vektor BVA-E
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm