Få mere at vide
Ansell BioClean™ Vector BVA-E vinylhandsker
Description
- 12 tommer (30 cm) Ambidextrous
- Ikke-steril vinyl (PVC)
- Pulverfri, latexfri
- Beaded manchet giver lettere påføring og stabilitet på armen
- ESD egenskaber
- Eliminerer type 1 latexallergier
- Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 5 driftsforhold
- Overholder kravene i den europæiske handskestandard EN420:2003 og den europæiske standard for medicinske handsker (EN455 Parts 1, 2& 3)
- I overensstemmelse med ISO 2859
- Fremstillet i et anlæg, der holder ISO 9001:2008& 89/686/EØF-certificering
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, kategori I |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Klar |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.10 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Vinyl |
| Show More |