Få mere at vide
Ansell BioClean™ Vector BVA-E vinylhandsker
Artikelnummer. 15228248
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15228248 Lille Pakke med 1000
15238248 Medium Pakke med 1000
15248248 Større Pakke med 1000
15258248 X-Large Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15228248 Leverandør Ansell Leverandørnr. BVAES
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ikke-sterile vinylhandsker giver ESD-egenskaber og taktilitet til præcisionsarbejde. Velegnet til klasse 100/ISO 5 kritiske miljøer.
  • 12 tommer (30 cm) Ambidextrous
  • Ikke-steril vinyl (PVC)
  • Pulverfri, latexfri
  • Beaded manchet giver lettere påføring og stabilitet på armen
  • ESD egenskaber
  • Eliminerer type 1 latexallergier
  • Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 5 driftsforhold
  • Overholder kravene i den europæiske handskestandard EN420:2003 og den europæiske standard for medicinske handsker (EN455 Parts 1, 2& 3)
  • I overensstemmelse med ISO 2859
  • Fremstillet i et anlæg, der holder ISO 9001:2008& 89/686/EØF-certificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, kategori I
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Farve Klar
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 3,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Vinyl
Palm Thickness (English) 3,5 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.09 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,9 mio
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BVA-ES
Serie BioClean™ Vektor BVA-E
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm