Få mere at vide
Ansell BioClean™ Ultimate BUPS sterile polychloropren renrumshandsker
Artikelnummer. 15278238
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
10 par
200 par
Artikelnummer. 15278238
Brand: Ansell BUPS90
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile polychloroprenhandsker giver kemikalieresistens og forbedret taktilitet. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 renrum.
  • Polychloropren
  • Perlemanchet, pudderfri
  • Antistatiske egenskaber
  • Kemisk beskyttelse og taktilitet
  • Sterilitetssikkerhedsniveau
  • Testet mod ASTM D6978 for cellegift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978-05, USP 797, USP 800
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, fødevarekontakt, kategori III
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Farve Neutral
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 5,5 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Hånd Bestemt
Materiale Polychloropren
Håndfladetykkelse (engelsk) 4,3 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 5,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BUPS90
Serie BioClean™ Ultimative BUPS
Trækstyrke 9 MPa
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm