Få mere at vide
Ansell BioClean™ Ultimate BUPS sterile polychloropren renrumshandsker
Artikelnummer. 15248238
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
10 par
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15248238 7.5 200 par
12765885 6 10 par
15228238 6.5 200 par
12785885 7 10 par
12705895 8 10 par
15268238 8.5 200 par
15278238 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15248238 Leverandør Ansell Leverandørnr. BUPS75
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile polychloroprenhandsker giver kemikalieresistens og forbedret taktilitet. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 renrum.
  • Polychloropren
  • Perlemanchet, pudderfri
  • Antistatiske egenskaber
  • Kemisk beskyttelse og taktilitet
  • Sterilitetssikkerhedsniveau
  • Testet mod ASTM D6978 for cellegift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978-05, USP 797, USP 800
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, fødevarekontakt, kategori III
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Farve Neutral
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 5,5 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Hånd Bestemt
Materiale Polychloropren
Palm Thickness (English) 4,3 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 5,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BUPS75
Serie BioClean™ Ultimative BUPS
Trækstyrke 9 MPa
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm