Få mere at vide
Ansell BioClean™ Suprene BSNS sterile neopren renrumshandsker
Artikelnummer. 15298228
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 15298228
Brand: Ansell BSNS85
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile renrumshandsker i neopren er modstandsdygtige over for en række kemikalier, designet til dobbelt-itagning, har antistatiske egenskaber og har en håndspecifik form for en behagelig og ergonomisk pasform. Anbefalet til klasse 10 / ISO 4 Renrumsmiljøer.
  • ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A kompatibel
  • Kan tages dobbelt med bedre greb
  • Automatisk formet til brugerens komfort
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Latexfri
  • Perlemanchet
  • Samlet længde: 300 mm (12 tommer)
  • ASTM D6978 05 Testet
  • Kan tages på dobbelt
Opbevaring: Opbevares på et tørt, køligt sted (< 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006, ASTM D978-05
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 7,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.18 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 6,3 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.16 mm
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,3 mio
Tykkelse (metrisk) 0.18 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2008
Model- BSNS-85
Serie BioClean™ Suprene BSNS
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm