Få mere at vide
Ansell BioClean™ Suprene BSNS sterile neopren renrumshandsker
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Beskrivelse
- ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A kompatibel
- Kan tages dobbelt med bedre greb
- Automatisk formet til brugerens komfort
- Steriliseret ved gammabestråling
- Latexfri
- Perlemanchet
- Samlet længde: 300 mm (12 tommer)
- ASTM D6978 05 Testet
- Kan tages på dobbelt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006, ASTM D978-05 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7,3 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.18 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren |
| Vis mere |