Få mere at vide
Ansell BioClean™ P-Zero BPZS sterile polychloropren renrumshandsker
Artikelnummer. 12705925
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12705925 6 200 par
12715925 6.5 200 par
12725925 7 200 par
12735925 7.5 200 par
12745925 8 200 par
12755925 8.5 200 par
12765925 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12705925 Leverandør Ansell Leverandørnr. BPZS60
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pulverfrie, sterile polychloroprenhandsker giver kemikalieresistens og lavt partikelantal. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 renrumsmiljøer.
  • Pulverfri, latexfri
  • Testet til ASTM D6978 standard
  • ESD egenskaber
  • Perlemanchet for styrke
  • Kemisk resistent
  • Ikke-partikler EasyTear emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978-05
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, fødevarekontakt, kategori III
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Farve Neutral
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 7 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.18 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polychloropren
Palm Thickness (English) 5,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.15 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.18 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BPZS60
Serie BioClean™ P-Nul BPZS
Trækstyrke 9 MPa
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm