Få mere at vide
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS 16 tommer. Sterile nitril renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3748647
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 12735845
Brand: Ansell BNPS60
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Albue-længde nitrilhandsker giver modstandsdygtighed over for en række kemikalier og er håndspecifikke for at muliggøre langvarig brug. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4 driftsforhold
  • Ekstra lange renrumshandsker i nitril
  • Steriliseret af gammabestråling
  • Tekstureret overflade, pudderfri, perlemanchet
  • Håndspecifik og anatomisk formet
  • Forlænget udvaskning i rent deioniseret vand sikrer lave niveauer af klorider og ekstraherbare metaller
  • AQL: 0,65 for huller (1000 ml vandtest)
  • Kompatibel til brug i ISO Klasse 4
  • USP 797 Overensstemmende
  • USP 800 kompatibel
  • ASTM D6978 05 Testet
  • Dobbelt Donnable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978-05
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, Kategori III
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 7,8 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 6,6 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.17 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,8 mio
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BNPS60
Serie BioClean™ N-Plus BNPS
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 40 cm