Få mere at vide
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS 16 tommer. Sterile nitril renrumshandsker
BIOPHARMA
Albue-længde nitrilhandsker giver modstandsdygtighed over for en række kemikalier og er håndspecifikke for at muliggøre langvarig brug. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
Brand:  Ansell BNPS80
5320.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24381" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12775845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8510.00 DKK
    5425.15 DKK / 200 par
    Spare 3084.85 DKK
    36% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 07-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4 driftsforhold
  • Ekstra lange renrumshandsker i nitril
  • Steriliseret af gammabestråling
  • Tekstureret overflade, pudderfri, perlemanchet
  • Håndspecifik og anatomisk formet
  • Forlænget udvaskning i rent deioniseret vand sikrer lave niveauer af klorider og ekstraherbare metaller
  • AQL: 0,65 for huller (1000 ml vandtest)
  • Kompatibel til brug i ISO Klasse 4
  • USP 797 Overensstemmende
  • USP 800 kompatibel
  • ASTM D6978 05 Testet
  • Dobbelt Donnable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:35
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:35
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Nitritex Bioclean glove range
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer24-2257 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato29/05/2025 KatalognummerBNPS80
Partinummer24-2026 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato29/05/2025 KatalognummerBNPS80
Partinummer24-2257 CertifikattypeBestrålingscertifikat Dato29/05/2025 KatalognummerBNPS80
Partinummer24-2026 CertifikattypeBestrålingscertifikat Dato29/05/2025 KatalognummerBNPS80
Partinummer25-0312 CertifikattypeBestrålingscertifikat Dato08/05/2025 KatalognummerBNPS80
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS 16 tommer. Sterile nitril renrumshandsker > Størrelse: 8