Få mere at vide
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS 16 tommer. Sterile nitril renrumshandsker
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
missing translation for 'unitSize'
200 par
Description
Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4 driftsforhold
- Ekstra lange renrumshandsker i nitril
- Steriliseret af gammabestråling
- Tekstureret overflade, pudderfri, perlemanchet
- Håndspecifik og anatomisk formet
- Forlænget udvaskning i rent deioniseret vand sikrer lave niveauer af klorider og ekstraherbare metaller
- AQL: 0,65 for huller (1000 ml vandtest)
- Kompatibel til brug i ISO Klasse 4
- USP 797 Overensstemmende
- USP 800 kompatibel
- ASTM D6978 05 Testet
- Dobbelt Donnable
Specifica
Specifica
| Certificeringer/compliance | ASTM D6978-05 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, Kategori III |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7,8 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto