Få mere at vide
Ansell BioClean™ MTA210-1 Steril Tie-on ansigtsmaske
Beskrivelse
- Forureningskontrol: Høj bakteriel filtreringseffektivitet (BFE)
- Materialer kompatible med renrum: Færre forureningsrisici
- Ultrasonisk forseglede kanter: Bindebånd med en stærk og pålidelig binding
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Slips |
| Materiale | Polypropylen |
| Størrelse | Standard |
| Sterilitet | Steril |
| Stil | Plisseret |
| Certificeringer/compliance | ISO 2859 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Konstruktion | Ultralydsforsegling |
| Vis mere |
Ikke relevant