Få mere at vide
Ansell BioClean™ Microflow ansigtsslør
Fastgørelsestype:
Pandebånd
Snaps
Emballagemængde:
100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (1000 stk.)
50 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (500 stk.)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Slør: Thermabond non-woven materiale med lavt fnug
- Indbinding: Hvid hydroentangled polyester
- Næsestykke: Fuldt lukket, fleksibelt, formbart aluminium belagt med plast
- Pandebånd: Rørformet polyester
- L xB: 375 mm (15 tommer)x 330 mm (13 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Pandebånd |
| Materiale | Polyethylen |
| Størrelse | Standard |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Slør |
| Certificeringer/compliance | ISO 2859 |
| Renrumsklasse | Klasse 10.000 (ISO 7) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |