Få mere at vide
Ansell BioClean™ Maxima BLLS Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4246969
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
100 par
25 par
Artikelnummer. 15238188
Brand: Ansell BLLS60
Sterile latex cleanroom glove provides extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
Sterile latex cleanroom glove providing extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
  • Natural color
  • Hand-specific, anatomically shaped
  • Textured surface for enhanced grip
  • Beaded cuff for stability on the arm
  • Sterility Assurance Level 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Renrumsklasse Class 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farve Natural
Udvendig finish Fully Textured
Fingertykkelse (engelsk) 7.8 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Specific
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 7 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.18 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 6
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 7.8 mil
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Model- BLLS-60
Serie BioClean™ Maxima BLLS
Længde (engelsk) 24 in.
Længde (metrisk) 61 cm