Få mere at vide
Ansell BioClean™ Maxima BLLS Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15616097
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
100 par
25 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15616097 10 100 par
15238188 6 100 par
10517185 6.5 100 par
15248188 7 100 par
10374505 7.5 100 par
12755785 7.5 25 par
15258188 8 100 par
10160965 8.5 100 par
12785785 9 25 par
15268188 9 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15616097 Leverandør Ansell Leverandørnr. BLLS100
Sterile latex cleanroom glove provides extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
Sterile latex cleanroom glove providing extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
  • Natural color
  • Hand-specific, anatomically shaped
  • Textured surface for enhanced grip
  • Beaded cuff for stability on the arm
  • Sterility Assurance Level 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Renrumsklasse Class 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farve Natural
Udvendig finish Fully Textured
Fingertykkelse (engelsk) 7.8 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Specific
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 7 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.18 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 10
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 7.8 mil
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Model- BLLS10
Serie BioClean™ Maxima BLLS
Længde (engelsk) 24 in.
Længde (metrisk) 60 cm