Få mere at vide
Ansell BioClean™ Maxima BLLS Sterile Latex Cleanroom Gloves
Beskrivelse
Sterile latex cleanroom glove providing extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
- Natural color
- Hand-specific, anatomically shaped
- Textured surface for enhanced grip
- Beaded cuff for stability on the arm
- Sterility Assurance Level 10-6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, fødevarekontakt, kategori III |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7,8 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Latex |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 7 mio |
| Vis mere |