Få mere at vide
Ansell BioClean™ Fusion S-BFAP sterile polychloropren renrumshandsker
Størrelse:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Beskrivelse
- Tekstureret overflade
- Længde: 30,5 cm (12 tommer)
- Antistatiske egenskaber
- Fremragende kemisk beskyttelse og enestående taktilitet
- Latexfri for at eliminere type 1 latexallergi
- Pulverfri, perlemanchet
- Farve: Grøn
- ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A kompatibel
- Kan tages dobbelt
- Polychloropren
- Ambidekstrøs
- AQL 1.5
- Sterilitetssikringsniveau 10 -6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP 797, ASTM D6978-05 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Grøn |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 4,7 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.12 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |