Få mere at vide
Ansell BioClean™ Fusion S-BFAP sterile polychloropren renrumshandsker
Artikelnummer. 15208308
Størrelse:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 15208308
Brand: Ansell SBFAP7075
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ultra-rene, taktile sterile polychloropren renrumshandsker med kemisk beskyttelse. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 renrum.
  • Tekstureret overflade
  • Længde: 30,5 cm (12 tommer)
  • Antistatiske egenskaber
  • Fremragende kemisk beskyttelse og enestående taktilitet
  • Latexfri for at eliminere type 1 latexallergi
  • Pulverfri, perlemanchet
  • Farve: Grøn
  • ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A kompatibel
  • Kan tages dobbelt
  • Polychloropren
  • Ambidekstrøs
  • AQL 1.5
  • Sterilitetssikringsniveau 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP 797, ASTM D6978-05
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farve Grøn
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 4,7 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Polychloropren
Håndfladetykkelse (engelsk) 3,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7, 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 4,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015 og (EU)2016/425
Model- S-BFAP-7075
Serie BioClean™ Fusion S-BFAP
Trækstyrke 9 MPa
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm