Få mere at vide
Ansell BFAP BioClean™ Fusion polychloropren renrumshandsker
Beskrivelse
- 11,5 tommer. (29 cm), Ambidextrous
- Ikke-steril, Cleanroom-kompatibel
- Fingertekstureret for sikkert greb
- Pulverfri, latexfri, perlemanchet
- ESD-egenskaber
- En del af BioClean-C Kemoterapi udvalg
- 1,5 frihed fra nålehuller
- Behandlet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4
- I overensstemmelse med ISO 2859
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 og 89/686/EØF artikel 11b certificeringer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 11137-1:2006 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009 |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Grøn |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.12 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polychloropren |
| Vis mere |