Få mere at vide
Ansell BFAP BioClean™ Fusion polychloropren renrumshandsker
Artikelnummer. 15278148
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15278148 X-Small Pakke med 1000
15288148 Lille Pakke med 1000
15298148 Medium Pakke med 1000
15208158 Større Pakke med 1000
15218158 X-Large Pakke med 1000
15228158 2X-stor Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15278148 Leverandør Ansell Leverandørnr. BFAPXS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Ikke-sterile polychloroprenhandsker har høj taktilitet og komfort. Ultrarene handsker er antistatiske, kan tages på dobbelt og passer til klasse 10/ ISO 4 renrum.
  • 11,5 tommer. (29 cm), Ambidextrous
  • Ikke-steril, Cleanroom-kompatibel
  • Fingertekstureret for sikkert greb
  • Pulverfri, latexfri, perlemanchet
  • ESD-egenskaber
  • En del af BioClean-C Kemoterapi udvalg
  • 1,5 frihed fra nålehuller
  • Behandlet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4
  • I overensstemmelse med ISO 2859
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 og 89/686/EØF artikel 11b certificeringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 11137-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 4,7 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Polychloropren
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4,7 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001: 2008 og 89/686/EØF
Model- BFAP-XS
Serie BioClean™ Fusion
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm