Få mere at vide
Ansell BFAP BioClean™ Fusion polychloropren renrumshandsker
Artikelnummer. 15218158
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15218158
Brand: Ansell BFAPXL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-sterile polychloroprenhandsker har høj taktilitet og komfort. Ultrarene handsker er antistatiske, kan tages på dobbelt og passer til klasse 10/ ISO 4 renrum.
  • 11,5 tommer. (29 cm), Ambidextrous
  • Ikke-steril, Cleanroom-kompatibel
  • Fingertekstureret for sikkert greb
  • Pulverfri, latexfri, perlemanchet
  • ESD-egenskaber
  • En del af BioClean-C Kemoterapi udvalg
  • 1,5 frihed fra nålehuller
  • Behandlet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4
  • I overensstemmelse med ISO 2859
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 og 89/686/EØF artikel 11b certificeringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 11137-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009
AQL 1.5
Farve Grøn
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 4,7 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Polychloropren
Håndfladetykkelse (engelsk) 3,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001: 2008 og 89/686/EØF
Model- BFAP-XL
Serie BioClean™ Fusion
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm