Få mere at vide
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterile nitril renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15268148
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 15268148
Brand: Ansell BEXS100
Latexfri nitrilhandsker er håndspecifikke og modstandsdygtige over for en række kemikalier. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
  • 12 tommer (30 cm) håndspecifik
  • Steril gammabestrålet nitril
  • Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • Hypoallergenisk
  • Antistatiske egenskaber
  • 1,5 frihed fra nålehuller
  • Pulverfri, latexfri, perlemanchet, fri for accelerator
  • Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Driftsforhold af klasse A
  • Sterilitetssikringsniveau 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Fødevarer
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farve Hvid
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 6,6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 4,7 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 10
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,6 mio
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BEXS100
Serie BioClean™ BEXS
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm