Få mere at vide
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterile nitril renrumshandsker
Beskrivelse
- 12 tommer (30 cm) håndspecifik
- Steril gammabestrålet nitril
- Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- Hypoallergenisk
- Antistatiske egenskaber
- 1,5 frihed fra nålehuller
- Pulverfri, latexfri, perlemanchet, fri for accelerator
- Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Driftsforhold af klasse A
- Sterilitetssikringsniveau 10 -6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Fødevarer |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Yes |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,6 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Vis mere |